3-Bromobencilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3-Bromophenyl)methanamine
B4676-5G
B4676-25G
TCIAB4676-5GEA
50
EUR
TCIAB4676-5G
TCIAB4676-25G
3-Bromobencilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Bromobencilamina
Formula:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Pto. Ebullición: 245°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01026119 Núm. CAS: 10269-01-9 UN: 2735 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |