Ácido (3-bromo-4-metoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
B4677-1G B4677-5G
TCIAB4677-1GEA 43 EUR
TCIAB4677-1G TCIAB4677-5G
Ácido (3-bromo-4-metoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (3-bromo-4-metoxifenil)acético
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Número MDL: MFCD00017538
Núm. CAS: 774-81-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C