6-Bromo-m-toluonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4678-1G B4678-5G
TCIAB4678-1GEA 27 EUR
TCIAB4678-1G TCIAB4678-5G
6-Bromo-m-toluonitrilo ≥97.0% (por GC)
6-Bromo-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Número MDL: MFCD11040281
Núm. CAS: 42872-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C