4-Bromobenzhidrol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4680-1G B4680-5G
TCIAB4680-1GEA 35 EUR
TCIAB4680-1G TCIAB4680-5G
4-Bromobenzhidrol ≥97.0% (por GC)
4-Bromobenzhidrol
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Número MDL: MFCD00016851
Núm. CAS: 29334-16-5
EINECS: 249-568-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C