Bis(NHS)PEG₉
Proveedor: TCI
B4688-25MG B4688-100MG
TCIAB4688-25MGEA 98 EUR
TCIAB4688-25MG TCIAB4688-100MG
Bis(NHS)PEG₉
Bis(NHS)PEG9
Formula: C₃₀H₄₈N₂O₁₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11041131
Núm. CAS: 1008402-79-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90e9caab5c94c18988372f602d37bbc9a779728&vid=2d063f7bbbea433b5171186c9244f23b8abb348d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Elemental analysis (Nitrogen) 3.70 to 4.20 %