3-Bromo-2-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4690-1G B4690-5G
TCIAB4690-1GEA 37 EUR
TCIAB4690-1G TCIAB4690-5G
3-Bromo-2-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
Número MDL: MFCD00955614
Núm. CAS: 54231-33-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C