4-Bromo-3-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4691-1G B4691-5G
TCIAB4691-1GEA 44 EUR
TCIAB4691-1G TCIAB4691-5G
4-Bromo-3-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃BrF₃N
Número MDL: MFCD03095347
Núm. CAS: 1735-53-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C