1-Benciloxi-4-yodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4692-5G
B4692-25G
TCIAB4692-5GEA
62
EUR
TCIAB4692-5G
TCIAB4692-25G
1-Benciloxi-4-yodobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Benciloxi-4-yodobenceno
Formula:
C₁₃H₁₁IO |
Número MDL:
MFCD00079704 Núm. CAS: 19578-68-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |