6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4696-5G
B4696-25G
TCIAB4696-5GEA
82
EUR
TCIAB4696-5G
TCIAB4696-25G
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₅BrO₄ Pto. de fusión: 193°C |
Número MDL:
MFCD00047640 Núm. CAS: 2199-87-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |