1-Benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4698-5ML B4698-25ML
TCIAB4698-5MLEA 40 EUR
TCIAB4698-5ML TCIAB4698-25ML
1-Benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₇N
MW: 175,28 g/mol
Pto. Ebullición: 66°C
Número MDL: MFCD00224901
Núm. CAS: 2905-56-8
EINECS: 220-809-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %