6-Bromo-4-hydroxycoumarin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4699-1G B4699-5G
TCIAB4699-1GEA 64 EUR
TCIAB4699-1G TCIAB4699-5G
6-Bromo-4-hydroxycoumarin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Bromo-4-hydroxycoumarin
Formula: C₉H₅BrO₃
MW: 241,04 g/mol
Pto. de fusión: 277°C
Número MDL: MFCD00239372
Núm. CAS: 4139-61-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %