5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
B4701-5G B4701-25G
TCIAB4701-5GEA 71 EUR
TCIAB4701-5G TCIAB4701-25G
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Número MDL: MFCD03427664
Núm. CAS: 164513-38-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C