Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Carbonic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl) ester
B4703-5G B4703-25G
TCIAB4703-5GEA 61 EUR
TCIAB4703-5G TCIAB4703-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate ≥98.0% (por GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Formula: C₅H₄F₆O₃
MW: 226.07 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD11857845
Núm. CAS: 1513-87-7
UN: 3272
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %