Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 4'-Chloro-2-phenylacetophenone
B4704-5G
B4704-25G
TCIAB4704-5GEA
34
EUR
TCIAB4704-5G
TCIAB4704-25G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98.0% (por GC)
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formula:
C₁₄H₁₁ClO MW: 230,69 g/mol Pto. Ebullición: 187°C |
Número MDL:
MFCD00016342 Núm. CAS: 1889-71-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |