3'-Benciloxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(3-(Benzyloxy)phenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
B4705-5G B4705-25G
TCIAB4705-5GEA 39 EUR
TCIAB4705-5G TCIAB4705-25G
3'-Benciloxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
3'-Benciloxiacetofenona
Formula: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Número MDL: MFCD00026221
Núm. CAS: 34068-01-4
EINECS: 251-816-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %