4-Bromo-3-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4708-1G B4708-5G
TCIAB4708-1GEA 29 EUR
TCIAB4708-1G TCIAB4708-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00982006
Núm. CAS: 89642-49-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C