3-Bromo-5-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B4710-1G B4710-5G
TCIAB4710-1GEA 97 EUR
TCIAB4710-1G TCIAB4710-5G
3-Bromo-5-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 226.00 g/mol
Pto. Ebullición: 66°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD04972700
Núm. CAS: 436799-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f440bdb52d11ecd870f377bb2e76cede62dc456&vid=f9d2d9a21ebd941ce397e85410f2bf1ebc83cdeb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C