Benfotiamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: S-(2-(N-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)formamido)-5-(phosphonooxy)pent-2-en-3-yl) benzothioate, S-Benzoylthiamine O-Monophosphate
B4711-5G B4711-25G
TCIAB4711-5GEA 46 EUR
TCIAB4711-5G TCIAB4711-25G
Benfotiamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Benfotiamine
Formula: C₁₉H₂₃N₄O₆PS
MW: 466,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00057343
Núm. CAS: 22457-89-2
EINECS: 245-013-4
Índice Merck: 14,01041
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %