4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanol ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B4714-1G
B4714-5G
TCIAB4714-1GEA
18
EUR
TCIAB4714-1G
TCIAB4714-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanol ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanol
Formula:
C₁₁H₂₁NO₃ |
Número MDL:
MFCD06658349 Núm. CAS: 224309-64-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 170.0 to 174.0 deg-C |