1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4721-200MG B4721-1G
TCIAB4721-200MGEA 46 EUR
TCIAB4721-200MG TCIAB4721-1G
1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,09 g/mol
Pto. Ebullición: 263°C
Número MDL: MFCD00094684
Núm. CAS: 20129-11-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C