3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
B4726-1G
B4726-5G
TCIAB4726-1GEA
30
EUR
TCIAB4726-1G
TCIAB4726-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₁H₁₅BO₄ Pto. de fusión: 102°C |
Número MDL:
MFCD01630855 Núm. CAS: 220210-56-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |