Ácido 4-Butoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
B4727-1G B4727-5G
TCIAB4727-1GEA 27 EUR
TCIAB4727-1G TCIAB4727-5G
Ácido 4-Butoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 4-Butoxifenilborónico
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
Número MDL: MFCD03427054
Núm. CAS: 105365-51-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %