4'-Bromovalerofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4733-5G B4733-25G
TCIAB4733-5GEA 20 EUR
TCIAB4733-5G TCIAB4733-25G
4'-Bromovalerofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Bromovalerofenona
Formula: C₁₁H₁₃BrO
Pto. Ebullición: 170°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000107
Núm. CAS: 7295-44-5
EINECS: 230-729-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C