4-Benciloxifenilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4734-1G
B4734-5G
TCIAB4734-1GEA
28
EUR
TCIAB4734-1G
TCIAB4734-5G
4-Benciloxifenilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Benciloxifenilacetonitrilo
Formula:
C₁₅H₁₃NO Pto. Ebullición: 173°C |
Número MDL:
MFCD00016400 Núm. CAS: 838-96-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |