1-Bromo-3,6-dioxaheptano ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Estabilización:
estabilizado con sodio carbonato
B4736-5G
B4736-25G
TCIAB4736-5GEA
39
EUR
TCIAB4736-5G
TCIAB4736-25G
1-Bromo-3,6-dioxaheptano ≥90.0% (por GC) estabilizado
1-Bromo-3,6-dioxaheptano
Formula:
BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃ MW: 183,05 g/mol Pto. de inflamación: 68°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000238 Núm. CAS: 54149-17-6 EINECS: 259-000-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |