Ácido (2-bromo-4-metoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
B4737-1G B4737-5G
TCIAB4737-1GEA 49 EUR
TCIAB4737-1G TCIAB4737-5G
Ácido (2-bromo-4-metoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (2-bromo-4-metoxifenil)acético
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Número MDL: MFCD02664700
Núm. CAS: 66916-99-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C