5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3,4,5-trimetoxibenceno
B4739-5G
B4739-25G
TCIAB4739-5GEA
28
EUR
TCIAB4739-5G
TCIAB4739-25G
5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno
Formula:
C₉H₁₁BrO₃ Pto. Ebullición: 273°C |
Número MDL:
MFCD00017169 Núm. CAS: 2675-79-8 EINECS: 220-223-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |