Ácido 3-bromo-5-hidroxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4740-1G B4740-5G
TCIAB4740-1GEA 37 EUR
TCIAB4740-1G TCIAB4740-5G
Ácido 3-bromo-5-hidroxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromo-5-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₅BrO₃
MW: 217.02 g/mol
Número MDL: MFCD06797980
Núm. CAS: 140472-69-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C