Ácido 5-bromo-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4741-1G
B4741-5G
TCIAB4741-1GEA
24
EUR
TCIAB4741-1G
TCIAB4741-5G
Ácido 5-bromo-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-bromo-2-metoxibenzoico
Formula:
C₈H₇BrO₃ |
Número MDL:
MFCD00093713 Núm. CAS: 2476-35-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 119.0 to 123.0 deg-C |