4-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4743-1G B4743-5G
TCIAB4743-1GEA 20 EUR
TCIAB4743-1G TCIAB4743-5G
4-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formula: C₉H₇BrN₂O
MW: 239,08 g/mol
Número MDL: MFCD03094026
Núm. CAS: 99067-15-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C