4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4744-1G
B4744-5G
TCIAB4744-1GEA
21
EUR
TCIAB4744-1G
TCIAB4744-5G
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formula:
C₆H₉BrN₂ Pto. Ebullición: 97°C |
Número MDL:
MFCD00052532 Núm. CAS: 15801-69-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |