3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4745-200MG
B4745-1G
TCIAB4745-200MGEA
39
EUR
TCIAB4745-200MG
TCIAB4745-1G
3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene
Formula:
C₉H₁₁BrO₂ Pto. Ebullición: 96°C |
Número MDL:
MFCD11046750 Núm. CAS: 22794-95-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |