2-(3-Bromophenyl)triphenylene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4746-200MG
B4746-1G
TCIAB4746-200MGEA
22
EUR
TCIAB4746-200MG
TCIAB4746-1G
2-(3-Bromophenyl)triphenylene ≥98.0% (por GC)
2-(3-Bromophenyl)triphenylene
Formula:
C₂₄H₁₅Br MW: 383,29 g/mol |
Número MDL:
MFCD28384139 Núm. CAS: 1313514-53-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |