1,4-Fenilenbis(dimetilsilano) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Phenylenebis(dimethylsilane)
B4748-5ML B4748-25ML
TCIAB4748-5MLEA 33 EUR
TCIAB4748-5ML TCIAB4748-25ML
1,4-Fenilenbis(dimetilsilano) ≥98.0% (por GC)
1,4-Fenilenbis(dimetilsilano)
Formula: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194,42 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00039790
Núm. CAS: 2488-01-9
EINECS: 219-638-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f343304566eb05899db609d63eff07e51a43d83c&vid=f343304566eb05899db609d63eff07e51a43d83c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %