2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-methylacetophenone
B4750-200MG B4750-1G
TCIAB4750-200MGEA 25 EUR
TCIAB4750-200MG TCIAB4750-1G
2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213.074 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Número MDL: MFCD04038955
Núm. CAS: 51012-65-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %