4-Bromocarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-9H-carbazole
B4752-200MG B4752-1G
TCIAB4752-200MGEA 21 EUR
TCIAB4752-200MG TCIAB4752-1G
4-Bromocarbazole ≥98.0% (por GC)
4-Bromocarbazole
Formula: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Número MDL: MFCD18450175
Núm. CAS: 3652-89-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C