9-Bromo-10-(1,1':3',1''-terphenyl-5'-yl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B4755-200MG B4755-1G
TCIAB4755-200MGEA 84 EUR
TCIAB4755-200MG TCIAB4755-1G
9-Bromo-10-(1,1':3',1''-terphenyl-5'-yl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9-Bromo-10-(1,1':3',1''-terphenyl-5'-yl)anthracene
Formula: C₃₂H₂₁Br
Número MDL: MFCD26406220
Núm. CAS: 474688-74-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %