5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4756-1G B4756-5G
TCIAB4756-1GEA 24 EUR
TCIAB4756-1G TCIAB4756-5G
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Número MDL: MFCD08445659
Núm. CAS: 189628-37-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C