3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4757-1G B4757-5G
TCIAB4757-1GEA 36 EUR
TCIAB4757-1G TCIAB4757-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,0400 g/mol
Número MDL: MFCD01123027
Núm. CAS: 52805-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C