3'-Brom-4'-methyloacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3'-Bromo-4'-methylacetophenone, 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone
B4758-1G B4758-5G
TCIAB4758-1GEA 22 EUR
TCIAB4758-1G TCIAB4758-5G
3'-Brom-4'-methyloacetophenone ≥98.0% (por GC)
3'-Brom-4'-methyloacetophenone
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213.0700 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD02683854
Núm. CAS: 40180-80-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C