tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Boc-4-(tosyloxymethyl)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(tosyloxymethyl)piperidine, tert-Butyl 4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[(p-toluenesulphonyloxy)methyl]piperidine
B4759-5G B4759-25G
TCIAB4759-5GEA 52 EUR
TCIAB4759-5G TCIAB4759-25G
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₈H₂₇NO₅S
MW: 369.48 g/mol
Número MDL: MFCD05864740
Núm. CAS: 166815-96-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C