2-Bromo-4-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4760-1G B4760-5G
TCIAB4760-1GEA 46 EUR
TCIAB4760-1G TCIAB4760-5G
2-Bromo-4-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD09260909
Núm. CAS: 357927-50-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %