3,5-Bis(trifluorometil)pirazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4762-1G
B4762-5G
TCIAB4762-1GEA
42
EUR
TCIAB4762-1G
TCIAB4762-5G
3,5-Bis(trifluorometil)pirazol ≥98.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluorometil)pirazol
Formula:
C₅H₂F₆N₂ Pto. Ebullición: 147°C |
Número MDL:
MFCD00153672 Núm. CAS: 14704-41-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...