Ácido 2-(benciloxi)benzoico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Benzyloxybenzoic acid
B4766-5G
B4766-25G
TCIAB4766-5GEA
60
EUR
TCIAB4766-5G
TCIAB4766-25G
Ácido 2-(benciloxi)benzoico ≥98.0% (por GC)
Ácido 2-(benciloxi)benzoico
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00051940 Núm. CAS: 14389-86-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |