ω-Bromo-2,4-dimetoxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(2,4-dimetoxifenil)etan-1-ona, α-Bromo-2,4-dimetoxiacetofenona, 2-Bromo-2',4'-dimetoxiacetofenona
B4768-1G B4768-5G
TCIAB4768-1GEA 142 EUR
TCIAB4768-1G TCIAB4768-5G
ω-Bromo-2,4-dimetoxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
ω-Bromo-2,4-dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,1 g/mol
Número MDL: MFCD00000197
Núm. CAS: 60965-26-6
EINECS: 262-542-6
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e6f5098a8924ec3ac6ef9f9259c60f9d52d5d81&vid=6e6f5098a8924ec3ac6ef9f9259c60f9d52d5d81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C