5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
B4769-1G
B4769-5G
TCIAB4769-1GEA
32
EUR
TCIAB4769-1G
TCIAB4769-5G
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Formula:
C₉H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 156°C |
Número MDL:
MFCD00218577 Núm. CAS: 17764-93-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |