Ácido 4-bromofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4771-1G B4771-5G
TCIAB4771-1GEA 27 EUR
TCIAB4771-1G TCIAB4771-5G
Ácido 4-bromofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Ácido 4-bromofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₆BBrO₂
Número MDL: MFCD11110553
Núm. CAS: 68716-49-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C