4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(tert-Butoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
B4772-200MG B4772-1G B4772-5G
TCIAB4772-200MGEA 29 EUR
TCIAB4772-200MG TCIAB4772-1G TCIAB4772-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₄
Número MDL: MFCD03411946
Núm. CAS: 850568-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22e4d1b246d0d3bba2bf6d4d284263fa0a173210&vid=22e4d1b246d0d3bba2bf6d4d284263fa0a173210&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %