Ácido Benzo[b]tiofeno-3-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzothiophene-3-boronic acid, Benzo[b]thiophen-3-ylboronic acid
B4774-1G B4774-5G
TCIAB4774-1GEA 33 EUR
TCIAB4774-1G TCIAB4774-5G
Ácido Benzo[b]tiofeno-3-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido Benzo[b]tiofeno-3-borónico
Formula: C₈H₇BO₂S
MW: 178,02 g/mol
Pto. de fusión: 230°C
Número MDL: MFCD01114669
Núm. CAS: 113893-08-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %