3-Benzyloxy-5-bromopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B4775-1G
B4775-5G
TCIAB4775-1GEA
31
EUR
TCIAB4775-1G
TCIAB4775-5G
3-Benzyloxy-5-bromopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Benzyloxy-5-bromopyridine
Formula:
C₁₂H₁₀BrNO |
Número MDL:
MFCD07375004 Núm. CAS: 130722-95-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |